Learn More
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrile Finger Cots
Codice prodotto. p-313919
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 720
Codice prodotto. 15286688
Marca: Honeywell™ North™ 125LNR/M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder-free finger cots feature a low particulate count, and help to eliminate damaging static discharge in a wide variety of applications.
  • Patented nitrile formulation is comfortable with a high level of stretch
  • Low extractables result in less contamination from reactive ions
  • Helps to eliminate damaging static discharge in a wide variety of applications
  • Free of natural latex proteins that may cause allergic reactions
  • Uniform thickness with excellent tactile sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA Standard - 29 CFR 1915.157
Applicazioni Industrial
Colore White
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type ESD Finger Cot
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Da utilizzare con (applicazione) Manufacturing Processes
Stile polso guanto Rolled
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm