missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Pharmingen™ PE-Cy™5 Streptavidin
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis.
- Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
- Host Species: Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | Streptavidin |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | PE-Cy5 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Status giuridico | For research use only (RUO) |
| Tampone di conservazione | Aqueous buffered solution containing less than or equal to 0.09% sodium azide |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto