Learn More
BD Pharmingen™ PerCP Streptavidin
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | Streptavidin |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | PerCP |
| Quantità | 0.1 mg |
| Status giuridico | For research use only (RUO) |
| Tampone di conservazione | Aqueous buffered solution containing less than or equal to 0.09% sodium azide |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |