Learn More
BD Horizon™ V450 Streptavidin
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | Streptavidin |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Coniugato | V450 |
| Quantità | 50 Tests |
| Status giuridico | For research use only (RUO) |
| Tampone di conservazione | Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and less than or equal to 0.09% sodium azide |
| Sinonimo | IGHM; MU; Ig mu chain C region; AGM1; VH |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow cytometry |