Learn More
BICASA Anti-Vibration Plate for Balances
Codice prodotto. 30057597 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
400 x 600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30057597 400 x 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30057597 Fornitore BICASA N. del fornitore BP.600.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    667.00€ / pezzi 1
    Risparmia 148.00€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Anti-Vibration Plate for Balances 607 x 450 x 98 mm h - marble plate 600 x 400 x 40 mm th.
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Suitable for placement on any worktop
  • Marble vibration-proof (Carrara White) 600 x 400 x 40 mm thick
  • Puffer cylinders anti-vibration dim.40
  • Anti-vibration plate for marble plate in polyurethane powder-coated sheet steel
Specifica
Product Type Anti-Vibration Plate
Colore Light Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (L x P) 400 x 600 mm
Da utilizzare con (applicazione) Holding balances
Da utilizzare con (apparecchiatura) Balances and analytical instruments
Include Frame, Marble Plate
Spessore (sistema imperiale) 1.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale Steel