Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Antibacteria Carpets
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensioni (L x P):
45 x 91 cm
45 x 114 cm
91 x 114 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Eliminate bacterial contamination
- Sheets numbered 30 to 1
- Supplied in cartons of 4 stacks of 30 sheets polyethylene
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 45 x 114 cm |
| Quantità | 120/Pk. |
| Colore | White |