Learn More
Contec™ Panni Anticon 100™ StandardWeight
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
I bordi a taglio netto rendono il panno estremamente morbido, mentre l’intero tessuto del panno consente un uso privo di rischi di graffi. I panni vengono lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4 e producono un numero molto basso di particelle e fibre che, insieme al taglio netto dei bordi, consente di ridurre al minimo le contaminazioni. Grazie alla tecnologia tessile brevettata, i panni Anticon 100 StandardWeight assicurano un'elevata capacità e velocità di assorbimento. Ideali per il controllo delle fuoriuscite, nonché per l’applicazione di disinfettanti e soluzioni detergenti.
Caratteristiche & vantaggi
- Consigliati per ambienti di classe ISO 5-8
- Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a maglia interlock indemagliabile
- La tecnologia tessile brevettata conferisce al panno in poliestere un'elevata capacità di assorbimento
- Lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4, con bordi a taglio netto
- Il basso livello di fibre e particelle generato dai bordi a taglio netto del panno consente di ridurre il rischio di contaminazione
- L’elevata capacità di assorbimento riduce il numero di panni necessari, rendendoli una scelta eccellente per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti critici di camere bianche
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Descrizione | Impilati piatti |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.