Learn More
Contec™ Panni Anticon 100™ StandardWeight
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16675504 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 400
Codice prodotto. 16675504
Marca: Contec™ 495352805
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni Anticon 100™ StandardWeight sono realizzati in 100% poliestere a filamento continuo con una struttura interlock a doppia maglia indemagliabile.
I bordi a taglio netto rendono il panno estremamente morbido, mentre l’intero tessuto del panno consente un uso privo di rischi di graffi. I panni vengono lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4 e producono un numero molto basso di particelle e fibre che, insieme al taglio netto dei bordi, consente di ridurre al minimo le contaminazioni. Grazie alla tecnologia tessile brevettata, i panni Anticon 100 StandardWeight assicurano un'elevata capacità e velocità di assorbimento. Ideali per il controllo delle fuoriuscite, nonché per l’applicazione di disinfettanti e soluzioni detergenti.
Caratteristiche & vantaggi
  • Consigliati per ambienti di classe ISO 5-8
  • Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a maglia interlock indemagliabile
  • La tecnologia tessile brevettata conferisce al panno in poliestere un'elevata capacità di assorbimento
  • Lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4, con bordi a taglio netto
  • Il basso livello di fibre e particelle generato dai bordi a taglio netto del panno consente di ridurre il rischio di contaminazione
  • L’elevata capacità di assorbimento riduce il numero di panni necessari, rendendoli una scelta eccellente per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti critici di camere bianche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Descrizione Impilati piatti
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile