Learn More
Contec™ Panni Anticon 100™ StandardWeight
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7222331 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 400
Codice prodotto. 16665504
Marca: Contec™ 495352803
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni Anticon 100™ StandardWeight sono realizzati in 100% poliestere a filamento continuo con una struttura interlock a doppia maglia indemagliabile.
I bordi a taglio netto rendono il panno estremamente morbido, mentre l’intero tessuto del panno consente un uso privo di rischi di graffi. I panni vengono lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4 e producono un numero molto basso di particelle e fibre che, insieme al taglio netto dei bordi, consente di ridurre al minimo le contaminazioni. Grazie alla tecnologia tessile brevettata, i panni Anticon 100 StandardWeight assicurano un'elevata capacità e velocità di assorbimento. Ideali per il controllo delle fuoriuscite, nonché per l’applicazione di disinfettanti e soluzioni detergenti.
Caratteristiche & vantaggi
  • Consigliati per ambienti di classe ISO 5-8
  • Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a maglia interlock indemagliabile
  • La tecnologia tessile brevettata conferisce al panno in poliestere un'elevata capacità di assorbimento
  • Lavati e confezionati in una camera bianca di classe 4, con bordi a taglio netto
  • Il basso livello di fibre e particelle generato dai bordi a taglio netto del panno consente di ridurre il rischio di contaminazione
  • L’elevata capacità di assorbimento riduce il numero di panni necessari, rendendoli una scelta eccellente per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti critici di camere bianche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Descrizione Impilati piatti
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile