Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Anticon Gold HeavyWeight utilizza una tecnologia tessile brevettata che gli conferisce caratteristiche di assorbimento superiori per le applicazioni critiche. I bordi sigillati proprietari di questi panni consentono di utilizzare il 100% del panno per la pulizia senza la preoccupazione di danneggiare le superfici delicate. Inoltre, i bordi sigillati consentono di ridurre la dispersione di particelle e fibre. Il basso numero di particelle e fibre sub-micron dei panni Anticon Gold HeavyWeight li rende ideali per l’uso negli ambienti più critici. Lavati e confezionati in camera bianca. Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.).
Caratteristiche & vantaggi:
- Consigliati per ambienti di classe ISO 3-8
- Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
- Basso numero di particelle e fibre sub-micron
- Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
- Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
- Realizzato in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
- Lavati in camera bianca
- Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici
- Disponibili in confezioni sfuse e impilate
- Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.)
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Pratiche consigliate dall’IEST per la valutazione dei materiali di pulizia di ambienti critici |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Vedi altri risultati |