Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16338147 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez.
2 sacchetti x 75 panni, 8 sacchetti/confez.
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 16338147
Marca: Contec™ GDHW0101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a doppia maglia interlock indemagliabile. I panni Anticon™ Gold HeavyWeight™ Contec™ hanno bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre.
Anticon Gold HeavyWeight utilizza una tecnologia tessile brevettata che gli conferisce caratteristiche di assorbimento superiori per le applicazioni critiche. I bordi sigillati proprietari di questi panni consentono di utilizzare il 100% del panno per la pulizia senza la preoccupazione di danneggiare le superfici delicate. Inoltre, i bordi sigillati consentono di ridurre la dispersione di particelle e fibre. Il basso numero di particelle e fibre sub-micron dei panni Anticon Gold HeavyWeight li rende ideali per l’uso negli ambienti più critici. Lavati e confezionati in camera bianca. Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.).
Caratteristiche & vantaggi:
  • Consigliati per ambienti di classe ISO 3-8
  • Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
  • Basso numero di particelle e fibre sub-micron
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
  • Realizzato in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
  • Lavati in camera bianca
  • Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici
  • Disponibili in confezioni sfuse e impilate
  • Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione 150/sacchetto, 8 sacchetti/confez.