Learn More
Contec™ Panni Anticon™ MicroQuilt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8776005 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Quantità confezione:
25 panni/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
25 panni/sacchetto, 40 sacchetti/confez.
50 panni/sacchetto, 10 sacchetti/confez.
50 panni/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 16203972
Marca: Contec™ 495758735
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni ™ Anticon™ MicroQuilt Contec combinano la pulizia e la capacità assorbente di Quiltec™ con la capacità di captazione delle particelle in microfibra di Anticon™ Gold Sorb.
  • Panni laminati a 2 veli
  • Panni più forti e assorbenti
  • Tasche imbottite tra gli strati di tessuto, aumentano la capacità assorbente
  • Rilasciano prontamente il liquido sulla superficie quando necessario
  • Filato unico in microfibra di poliestere
  • Offre un'eccellente rimozione dei residui e delle particelle anche quando è asciutto
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Buona compatibilità con i solventi
  • Ideali per l’uso con un’ampia gamma di disinfettanti e soluzioni
  • I bordi sigillati riducono la generazione di particelle e fibre, riducendo la possibilità di contaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Materiale Microfibra di poliestere
Descrizione Impilati piatti
Bordi Sigillati
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni in camera bianca che richiedono un’elevata capacità assorbente e una rimozione superiore dei contaminanti
Quantità confezione 50 panni/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
Strato 2 veli
Sterilità Non sterile