Learn More
Day Impex™ Sapone per le mani
Codice prodotto. p-8013028
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 l
5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 12398657
Marca: Day Impex™ 331002
Edge
Distrugge un vasto spettro di microrganismi. Il sapone per le mani antimicrobico Day Impex™ LabGUARD è una lozione concentrata a base di cocco, formulata espressamente per non seccare la pelle anche con l'uso frequente e ripetuto.
Concentrated
Coconut-based lotion
Safe to use as a shower soap
Natural moisturisers and conditioners
Combats the effects of water, harsh solutions and other irritants found in the laboratory
Specifica
Product Type Sapone per le mani
Composizione 0.5% p-cloro-m-xilenolo (PCMX) e 2% nonoxinolo 9, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Escherichia coli, Proteus vularis, Pseudomanas aeruginosa, Salmonella typhi candida, Albicans, Albicans, Saccharomyces pastorianus, Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Rhizopus nigricans, Mucor racemosus, Oidium lactis, Torula roseus, Alternaria solani
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato come sapone per doccia, combatte gli effetti di acqua, soluzioni aggressive e altri agenti irritanti in laboratorio
Quantità Confezione da 6
Volume (sistema metrico) 1 l