Learn More
Antimony(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Descrizione
Antimony(III) bromide is used in the production of other antimony compounds, in chemical analysis, as a mordant, and in dyeing. It can be added to polymers such as polyethylene as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 280°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony(III) bromide |
| Punto di fusione | 96.6°C |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,706 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform. |
| Peso formulazione | 361.48 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Antimony (III) bromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Antimony tribromide