Learn More
Antimony(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051578
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11388688
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041574.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the production of other antimony compounds, in chemical analysis, as a mordant, and in dyeing. It can be added to polymers such as polyethylene as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-61-9
Formula molecolare Br3Sb
Molecular Weight (g/mol) 361.472
Numero MDL MFCD00016317
InChI Key RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC Name tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 280°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) bromide
Punto di fusione 96.6°C
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,706
Informazioni di solubilità Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform.
Peso formulazione 361.48
Percent Purity 99.5%
Indice di rifrazione 1.74
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.148 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony (III) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony tribromide