Learn More
Antimony(III) bromide, 99%
Codice prodotto. p-4407244
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11368688
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041573.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-61-9
Formula molecolare Br3Sb
Molecular Weight (g/mol) 361.472
Numero MDL MFCD00016317
InChI Key RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC Name tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 280°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) bromide
Punto di fusione 96.6°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Peso formulazione 361.48
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.74
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto White powder
Densità 4.148 g/cm3