Learn More
Antimony(III) chloride, 99+%
Codice prodotto. p-7081798
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11423944
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11944.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
Solubility
Soluble in water, hydrochloric acid, alcohol, benzene, carbon disulfide, dioxane, chloroform, ether, acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Notes
Moisture sensitive and hygroscopic in nature. It is corrosive to metals and tissue. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and strong bases. Decomposes in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-91-9
Formula molecolare Cl3Sb
Molecular Weight (g/mol) 228.11
Numero MDL MFCD00011212
InChI Key FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 223.5°C
Materiale o nome chimico Antimony (III) chloride
Punto di fusione 73.4°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1733
Indice di Merck 14,707
Informazioni di solubilità Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC Name trichlorostibane
Peso formulazione 228.11
Percent Purity ≥99%
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony trichloride