Learn More
Antimony(III) n-butoxide, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11359428
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11359428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043295.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Preparation of coatings, as a catalyst
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2155-74-0
Formula molecolare C12H27O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 341.105
Numero MDL MFCD00015238
InChI Key YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
PubChem CID 102217
IUPAC Name antimony(3+);butan-1-olate
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony (III) n-butoxide
Densità 1.264 g/mL
Punti di ebollizione 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 2 g
Numero UN UN3082
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in anhydrous butanol
Peso formulazione 341.1
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid