Learn More
Antimony(III) oxide, 99.6% min
Codice prodotto. p-4407247
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
Codice prodotto. 11377317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011579.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-64-4
Formula molecolare O3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 291.52
Numero MDL MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Antimony trioxide
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1550°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Antimony(III) oxide
Punto di fusione 656°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.6% min (Metal basis)
Informazioni di solubilità Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Peso formulazione 291.5
Odore Odorless
Aspetto White powder
Densità 5.67 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide