Learn More
Antimony(III) sulfide, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
100g
500g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Punti di ebollizione | 1150°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony(III) sulfide |
| Punto di fusione | 550°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Gray to Black |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Sb2S3) |
| Formula lineare | Sb2S3 |
| Indice di Merck | 15, 701 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Antimony(III) sulfide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion