Learn More
Antimony(III) sulfide, 98%
Codice prodotto. p-45715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10066143
Marca: Thermo Scientific Acros 223591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-04-6
Formula molecolare S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
Numero MDL MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Antimony trisulfide
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1150°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) sulfide
Punto di fusione 550°C
Nota nome 98%
Colore Gray to Black
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Sb2S3)
Formula lineare Sb2S3
Indice di Merck 15, 701
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid
Peso formulazione 339.67
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) sulfide