Learn More
Antimony(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048859
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11381788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
It is used in glitter compositions, fountain compositions, flash powder and vulcanizing rubber. It is employed in the production of ruby-colored glass and in plastics, as a fire retardant, in explosives, matches, and fireworks. It can be used to prepare a series of thioantimonous salts and Schlippe's salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-04-6
Formula molecolare S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
Numero MDL MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony(III) sulfide
Punto di fusione 550°C
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Indice di Merck 14,713
Peso formulazione 339.68
Percent Purity 99.999%