Learn More
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Antimony potassium tartrate trihydrate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0-103.0% |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. |
| Peso formulazione | 667.87 (613.82 Anhydrous) |
| Grado | ACS |
| Densità | 2.6 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antimony potassium tartrate trihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate