Learn More
Antimony Solution for ICP, 100mg/L, HNO3/H Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12997293 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12997293
Marca: Fisher Chemical S 450 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HNO3
Concentrazione 100 mg/L
Quantità 100 mL