Learn More
Antimony trichloride, ACS reagent
Codice prodotto. p-222643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10616241
Marca: Thermo Scientific Acros 401370050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-91-9
Formula molecolare Cl3Sb
Molecular Weight (g/mol) 228.11
Numero MDL MFCD00011212
InChI Key FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 223.0°C
Materiale o nome chimico Antimony trichloride
Punto di fusione 73.0°C
Colore White
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Formula lineare SbCl3
Fieser 08,19
Indice di Merck 15,696
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
IUPAC Name trichlorostibane
Peso formulazione 228.11
Percent Purity ≥99.0% (Iodimetry)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony trichloride