Learn More
Antimony trifluoride, 98%
Codice prodotto. 10002450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10002450
Marca: Thermo Scientific Acros 191241000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-56-4
Formula molecolare F3Sb
Molecular Weight (g/mol) 178.76
Numero MDL MFCD00011218
InChI Key GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC Name trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Specifica
Punti di ebollizione 376.0°C
Materiale o nome chimico Antimony trifluoride
Punto di fusione 292.0°C
Nota nome 98%
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Formula lineare SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Indice di Merck 15, 697
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Peso formulazione 178.75
Percent Purity 98%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony trifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.