Learn More
Antimony(V) chloride, 98%
Codice prodotto. p-4407249
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11394967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041978.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-18-9
Formula molecolare Cl5Sb
Molecular Weight (g/mol) 299.02
Numero MDL MFCD00011213
InChI Key VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC Name antimony pentachloride
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 79°C (22 mm)
Materiale o nome chimico Antimony(V) chloride
Punto di fusione 2.8°C
Colore Red-Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 299.02
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.601
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Red-yellow liquid
Densità 2.336 g/cm3