Learn More
Antimony(V) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Descrizione
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 79°C (22mmHg) |
| Materiale o nome chimico | Antimony(V) chloride |
| Punto di fusione | 2.8°C |
| Nota nome | Ultra dry |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1730 |
| Indice di Merck | 14,695 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride. |
| Vedi altri risultati |