Learn More
Antimony(V) fluoride compound with graphite, 1:1 mixture, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15450847
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 15450847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16962.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony(V) fluoride compound with graphite
Nota nome 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Quantità 25 g
Formula molecolare CF5Sb
Numero MDL MFCD00236643
Numero UN UN2923
Sinonimo pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
InChI Key NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
SMILES [C].F[Sb](F)(F)(F)F
IUPAC Name methane;pentafluoro-$l^{5}-stibane
Molecular Weight (g/mol) 228.76
PubChem CID 45933604
Peso formulazione 228.75
Sensibilità Moisture sensitive