Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in polistirene antistatico
Codice prodotto. 11745239 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
140 mL
270 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 11745239
Marca: Cole-Parmer™ 0101806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pour weighed material without flexing dish. Canoe-shaped Polystyrene Weigh Dishes with Pour Spouts facilitate pouring and dispensing liquids or solids with ease.
  • Canoe-shaped weigh dishes are 20-30% thicker material for strength, stability, handling ease and safety
  • Flat bottom and will withstand 200°F
  • Disposable, smooth and uniform
  • General purpose sample holders
  • Available in three convenient sizes for any sample handling application
  • Antistatic
  • Biologically inert
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 270 mL
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Piatto
Tipo Weighing Dish
Da utilizzare con (applicazione) For dispense liquids or solids; 20-30% thicker material for strength, stability, handling ease, and safety
Size Large
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 197 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 cm