Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in polistirene antistatico
Codice prodotto. 11755239 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
140 mL
270 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 11755239
Marca: Cole-Parmer™ 0101804
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pour weighed material without flexing dish. Canoe-shaped Polystyrene Weigh Dishes with Pour Spouts facilitate pouring and dispensing liquids or solids with ease.
  • Canoe-shaped weigh dishes are 20-30% thicker material for strength, stability, handling ease and safety
  • Flat bottom and will withstand 200°F
  • Disposable, smooth and uniform
  • General purpose sample holders
  • Available in three convenient sizes for any sample handling application
  • Antistatic
  • Biologically inert
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 140 mL
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Boat
Tipo Piastra per pesatura antistatica
Da utilizzare con (applicazione) Per l'erogazione di liquidi o solidi; materiale più spesso del 20-30% per conferire resistenza, stabilità, maneggevolezza e sicurezza
Size Medium
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Profondità (sistema metrico) 1.7 cm