Learn More
Antithrombin III Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2B2E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66052-1-IG-20UL
Codice prodotto. 16897575
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Description
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and a member of the serpin superfamily. This protein inhibits thrombin as well as other activated serine proteases of the coagulation system, and it regulates the blood coagulation cascade. The protein includes two functional domains: the heparin binding-domain at the N-terminus of the mature protein, and the reactive site domain at the C-terminus. The inhibitory activity is enhanced by the presence of heparin. More than 120 mutations have been identified for this gene, many of which are known to cause antithrombin-III deficiency.
Spécification
Spécification
Antithrombin III
Monoclonal
0.62 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P01008, P32261
SERPINC1
Antithrombin III Fusion Protein Ag9880
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
2B2E5
Unconjugated
SERPINC1
Antithrombin, Antithrombin III, AT3, ATIII, HEPARIN COFACTOR I, Serpin C1, SERPINC1
Mouse
Protein A
RUO
11905, 304917, 462
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis