Learn More
WTW™ AOX Cell Test Kits
Click to view available options
Range:
0.05 - 2.50mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Convenient and cost-effective
- Assured quality by AQA/IQC
- For infrequent or very large sample throughput in the laboratory
- Sample adding, inserting, measuring and reading
- Reaction cuvette with barcode or method selection
Specifica
Specifica
| Analiti | Iron(III) thiocyanate |
| Da utilizzare con (applicazione) | For treated sewage, treated electroplating waste water, treated wastewater from chlorine bleaches |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.05 - 2.50mg/L |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | AOX cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- AOX Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, mercury(II) cyanate