Learn More
Abnova™ AP1S1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16163261
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16163261
Marca: Abnova™ H00001174P01.10ug
Human AP1S1 full-length ORF ( AAH03561, 1 a.a. - 133 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MMRFMLLFSRQGKLRLRKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGGDVQDTSTFPFSH
Specifica
Numero di accesso AAH03561
ID gene (immissione) 1174
Nome adaptor-related protein complex 1, sigma 1 subunit
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2
Simbolo del gene AP1S1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer