missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ AP1S1 (Human) Recombinant Protein

Codice prodotto. p-7164098
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16163261

Marca: Abnova™ H00001174P01.10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human AP1S1 full-length ORF ( AAH03561, 1 a.a. - 133 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MMRFMLLFSRQGKLRLRKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGGDVQDTSTFPFSH

Specifica

Numero di accesso AAH03561
ID gene (immissione) 1174
Nome adaptor-related protein complex 1, sigma 1 subunit
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2
Simbolo del gene AP1S1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato