Learn More
AP4M1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene AP4M1
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16818883
Vedere i documenti
Proteintech
11653-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16808883
Vedere i documenti
Proteintech
11653-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric AP-4 complex. The encoded protein belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This AP-4 complex is involved in the recognition and sorting of cargo proteins with tyrosine-based motifs from the trans-Golgi network to the endosomal-lysosomal system.
Specifica
Specifica
AP4M1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O00189, Q2PWT8, Q9JKC7
11781, 304344, 9179
AP4M1 Fusion Protein Ag2222
Primary
-20°C
AP4M1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AP 4 complex subunit mu 1, AP4M1, MU 4, Mu adaptin related protein 2, MU ARP2, Mu subunit of AP 4, mu4, Mu4 adaptin, MUARP2
AP4M1
IgG
Antigen Affinity Chromatography