missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APE Antibody (CPTC-APEX1-2), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08370AF700
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
APE Monoclonal antibody specifically detects APE in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| APE | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| AP endonuclease 1, APE, APE1, APE-1, APEAPEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme), APENAP endonuclease class I, APEX deoxyribonuclease (apurinic or apyrimidinic), APEX nuclease, APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Apurinic-apyrimidinic endonuclease 1, APXAP lyase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, EC 3.1, EC 4.2.99.18, HAP1apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease, multifunctional DNA repair enzyme, protein REF-1, redox factor 1, Redox factor-1, REF-1, REF1 apurinic/apyrimidinic exonuclease | |
| Recombinant human full-length APE protein (Uniprot: P27695) | |
| 100 μg | |
| Autophagy, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers | |
| 328 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| CPTC-APEX1-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto