Learn More
API-1, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18015342
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18015342
Marca: Tocris Bioscience 3897/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective Akt/PKB inhibitor. Antitumor
Akt/protein kinase B (PKB) inhibitor. Binds the pleckstrin homology domain of Akt and blocks Akt membrane translocation. Inhibits EGF-induced kinase activity of Akt1, Akt2 and Akt3. Induces cell growth arrest and apoptosis in human cancer cells expressing constitutively active Akt. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico API-1
CAS 36707-00-3
Formula molecolare C13H15N5O6
Quantità 10 mg
Sinonimo api-1, 4-amino-8-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxo, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-?-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-beta-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-8-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxopyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide
InChI Key SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N
SMILES C1=C(C(=O)C2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=CN=C2N)C(=O)N
IUPAC Name 4-amino-8-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 337.292
PubChem CID 24773090
Peso formulazione 337.29
Percent Purity >96%