Learn More
Apigenin, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18044172
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18044172
Marca: Tocris Bioscience 1227/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protein kinase inhibitor
Protein kinase inhibitor. Suppresses tumor-promoting effects of TPA and exhibits antiproliferative activity in human breast cancer cells (IC50 values are 59.44 and 31.15 μM at 24 and 72 hrs respectively). Activates both the intrinsic and extrinsic apoptotic pathways and displays anti-inflammatory, hypotensive, antispasmodic and antioxidant properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-36-5
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Numero MDL MFCD00006831
InChI Key KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Apigenin
Quantità 10 mg
Peso formulazione 270.2
Percent Purity >98%