missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ APOA1 (Human) Recombinant Protein

Codice prodotto. 16131701
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16131701

Marca: Abnova™ H00000335P01.25ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human APOA1 full-length ORF ( AAH05380, 1 a.a. - 267 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MKAAVLTLAVLFLTGSQARHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ

Specifica

Numero di accesso AAH05380
ID gene (immissione) 335
Nome apolipoprotein A-I
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene MGC117399
Simbolo del gene APOA1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.