missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (1E12), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | Apolipoprotein A-I/ApoA1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Metodo di purificazione | Protein G purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Status giuridico | RUO |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?