Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein L4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | metabolism |
| Bersaglio | Apolipoprotein L4 |
| Sinonimo | apolipoprotein L, 4, apolipoprotein L4, Apolipoprotein L-IV, APOLIV, APOL-IV |
| Simbolo del gene | APOL4 |