Learn More
A&D Weighing Bilancia di precisione Apollo
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ampia scelta di modelli disponibili: portata elevata, alta risoluzione, calibrazione interna (GX-A) o calibrazione esterna (GF-A)
- Sensore di peso Smart SHS sviluppato di recente con tecnologia ECL*2
- APA – Auto Precision Assessment (valutazione automatica della precisione). Valutazione automatica delle prestazioni della bilancia. Calcolo e visualizzazione della deviazione standard (ripetibilità) al punto di utilizzo senza necessità di pesi di calibrazione. Può essere verificato ogni giorno semplicemente premendo un tasto.
- Calcolo automatico del peso minimo e impostazioni mediante la funzione APA.
- Inserimento peso minimo automaticamente tramite la funzione APA o manualmente con l'uso di pesi
- Allerta visiva peso minimo
- UAC – Controllo accessi degli utenti, accesso amministratore e operatore protetto da password per garantire l'integrità dei dati
- Calibrazione one touch, Intervallo a tempi prestabiliti (3) o automaticamente al variare della temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD – Impact Shock Detection*1, rilevazione degli urti su 4 livelli con riscontro visivo e sonoro. Mantenete le prestazioni del vostro investimento attraverso il corretto uso della bilancia. Indicato nelle applicazioni di carico automatizzato e come indicazione per l'operatore
- FRD - Flow Rate Display (visualizzazione della portata)*2, visualizzazione diretta della portata del campione in g/s, g/m, g/h o della portata volumetrica in mL/s, mL/m, mL/h. È possibile salvare in memoria fino a 10 densità del campione Utilizzare insieme al comparatore di portata per mantenere le portate entro i limiti prestabiliti
- SCF – Statistical Calculation Function (funzione Calcolo statistico), mostra e stampa diversi risultati statistici sul display della bilancia oppure li trasmette alla stampante o al PC.
- Interfaccia RS232 e USB Dual Mode di serie. La USB può essere configurata in modalità Quick (collegamento al PC senza necessità di installare un software) o in modalità bidirezionale
- UFC - Uscita dati configurabile Universal Flexi Coms, ideale per collegamento ai sistemi di acquisizione dei dati o stampanti di etichette con codice a barre, ecc.
- Uscita dati Peso lordo/Peso netto/Tara, memoria tara, gancio per pesata sottobilancia indicatore della capacità
- Ampia selezione di opzioni e accessori
- Ionizzatore integrato senza ventola con tecnologia Quick Ion™ e interruttore IR esterno (GX-AE)
- *1 Brevettato
- *2 In attesa di brevetto
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo di collegamento | RS-232 C and USB |
| Capacità | 3200 g |
| Tipo di display | Reverse-backlit LCD |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | GF-3002A |
| Tempo di stabilizzazione | 1 second |
| Requisiti elettrici | 30 VA to adapter (12 V, 1 A) |