Learn More
A&D Weighing Bilancia di precisione Apollo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16631112
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16631112
Marca: A&D Weighing GF4002A
La nuova serie di bilance analitiche Apollo A&D. Migliorate la produttività e l'efficienza dei vostri flussi di lavoro con le funzionalità innovative e intuitive delle bilance da laboratorio Apollo A&D, progettate per fornire risultati affidabili in diversi contesti e applicazioni.
  • Ampia scelta di modelli disponibili: portata elevata, alta risoluzione, calibrazione interna (GX-A) o calibrazione esterna (GF-A)
  • Sensore di peso Smart SHS sviluppato di recente con tecnologia ECL*2
  • APA – Auto Precision Assessment (valutazione automatica della precisione). Valutazione automatica delle prestazioni della bilancia. Calcolo e visualizzazione della deviazione standard (ripetibilità) al punto di utilizzo senza necessità di pesi di calibrazione. Può essere verificato ogni giorno semplicemente premendo un tasto.
  • Calcolo automatico del peso minimo e impostazioni mediante la funzione APA.
  • Inserimento peso minimo automaticamente tramite la funzione APA o manualmente con l'uso di pesi
  • Allerta visiva peso minimo
  • UAC – Controllo accessi degli utenti, accesso amministratore e operatore protetto da password per garantire l'integrità dei dati
  • Calibrazione one touch, Intervallo a tempi prestabiliti (3) o automaticamente al variare della temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD – Impact Shock Detection*1, rilevazione degli urti su 4 livelli con riscontro visivo e sonoro. Mantenete le prestazioni del vostro investimento attraverso il corretto uso della bilancia. Indicato nelle applicazioni di carico automatizzato e come indicazione per l'operatore
  • FRD - Flow Rate Display (visualizzazione della portata)*2, visualizzazione diretta della portata del campione in g/s, g/m, g/h o della portata volumetrica in mL/s, mL/m, mL/h. È possibile salvare in memoria fino a 10 densità del campione Utilizzare insieme al comparatore di portata per mantenere le portate entro i limiti prestabiliti
  • SCF – Statistical Calculation Function (funzione Calcolo statistico), mostra e stampa diversi risultati statistici sul display della bilancia oppure li trasmette alla stampante o al PC.
  • Interfaccia RS232 e USB Dual Mode di serie. La USB può essere configurata in modalità Quick (collegamento al PC senza necessità di installare un software) o in modalità bidirezionale
  • UFC - Uscita dati configurabile Universal Flexi Coms, ideale per collegamento ai sistemi di acquisizione dei dati o stampanti di etichette con codice a barre, ecc.
  • Uscita dati Peso lordo/Peso netto/Tara, memoria tara, gancio per pesata sottobilancia indicatore della capacità
  • Ampia selezione di opzioni e accessori
  • Ionizzatore integrato senza ventola con tecnologia Quick Ion™ e interruttore IR esterno (GX-AE)
  • *1 Brevettato
  • *2 In attesa di brevetto
Especificaciones
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C and USB
Capacità 4200 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Materiale Stainless Steel
Modello GF-4002A
Tempo di stabilizzazione 1 second
Requisiti elettrici 30 VA to adapter (12 V, 1 A)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado