Learn More
A&D Weighing Bilancia di precisione Apollo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16641112
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16641112
Marca: A&D Weighing GF403A
La nuova serie di bilance analitiche Apollo A&D. Migliorate la produttività e l'efficienza dei vostri flussi di lavoro con le funzionalità innovative e intuitive delle bilance da laboratorio Apollo A&D, progettate per fornire risultati affidabili in diversi contesti e applicazioni.
  • Ampia scelta di modelli disponibili: portata elevata, alta risoluzione, calibrazione interna (GX-A) o calibrazione esterna (GF-A)
  • Sensore di peso Smart SHS sviluppato di recente con tecnologia ECL*2
  • APA – Auto Precision Assessment (valutazione automatica della precisione). Valutazione automatica delle prestazioni della bilancia. Calcolo e visualizzazione della deviazione standard (ripetibilità) al punto di utilizzo senza necessità di pesi di calibrazione. Può essere verificato ogni giorno semplicemente premendo un tasto.
  • Calcolo automatico del peso minimo e impostazioni mediante la funzione APA.
  • Inserimento peso minimo automaticamente tramite la funzione APA o manualmente con l'uso di pesi
  • Allerta visiva peso minimo
  • UAC – Controllo accessi degli utenti, accesso amministratore e operatore protetto da password per garantire l'integrità dei dati
  • Calibrazione one touch, Intervallo a tempi prestabiliti (3) o automaticamente al variare della temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD – Impact Shock Detection*1, rilevazione degli urti su 4 livelli con riscontro visivo e sonoro. Mantenete le prestazioni del vostro investimento attraverso il corretto uso della bilancia. Indicato nelle applicazioni di carico automatizzato e come indicazione per l'operatore
  • FRD - Flow Rate Display (visualizzazione della portata)*2, visualizzazione diretta della portata del campione in g/s, g/m, g/h o della portata volumetrica in mL/s, mL/m, mL/h. È possibile salvare in memoria fino a 10 densità del campione Utilizzare insieme al comparatore di portata per mantenere le portate entro i limiti prestabiliti
  • SCF – Statistical Calculation Function (funzione Calcolo statistico), mostra e stampa diversi risultati statistici sul display della bilancia oppure li trasmette alla stampante o al PC.
  • Interfaccia RS232 e USB Dual Mode di serie. La USB può essere configurata in modalità Quick (collegamento al PC senza necessità di installare un software) o in modalità bidirezionale
  • UFC - Uscita dati configurabile Universal Flexi Coms, ideale per collegamento ai sistemi di acquisizione dei dati o stampanti di etichette con codice a barre, ecc.
  • Uscita dati Peso lordo/Peso netto/Tara, memoria tara, gancio per pesata sottobilancia indicatore della capacità
  • Ampia selezione di opzioni e accessori
  • Ionizzatore integrato senza ventola con tecnologia Quick Ion™ e interruttore IR esterno (GX-AE)
  • *1 Brevettato
  • *2 In attesa di brevetto
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C and USB
Capacità 420 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.001 g
Materiale Stainless Steel
Modello GF-403A
Tempo di stabilizzazione 1 second
Requisiti elettrici 30 VA to adapter (12 V, 1 A)