Learn More
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 tests
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
The ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection Kit provides a simple and rapid procedure for extraction of chromosomal DNA. The procedure prepares DNA for use in the methods that detect DNA fragmentation in apoptotic cells. Unlike other kits requiring 1 to 2 days to finish, this detection method requires only less than 90 minutes to prepare DNA in a single tube without the need for extraction or column steps. DNA fragmentation can be easily visualized by agarose gel electrophoresis. This procedure increases recovery of small fragmented DNA, thereby improving the sensitivity of the assay.
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 tests |
| Formato | Tube |
| Product Type | Apoptotic DNA Ladder Kit |
| Content And Storage | Contains TE lysis buffer, enzymes A and B, ammonium acetate solution, and DNA suspension buffer. Store kit at -20°C. |
| Shipping Condition | Approved for shipment on wet or dry ice |
| Linea di prodotti | ApoTarget |
| Coniugato | Ethidium Bromide |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UV Imager |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzoyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.