Learn More
Descripción
APPBP2 Polyclonal specifically detects APPBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | APPBP2 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | amyloid beta precursor protein (cytoplasmic tail) binding protein 2, Amyloid beta precursor protein-binding protein 2, amyloid protein-binding protein 2, APP-BP2, KIAA0228HS.84084, PAT1amyloid beta precursor protein (cytoplasmic tail)-binding protein 2, Protein interacting with APP tail 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ALSVGHLASLYNYDMNQYENAEKLYLRSIAIGKKLFGEGYSGLEYDYRGLIKLYNSIGNYEKVFEYHNVLSNW |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?