Learn More
Appendix IX Organophosphorous/Nitrogen Pesticides and Herbicides, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Azinphos-Methyl | 86-50-0 | 2000μg/mL |
| Captafol | 2425-06-1 | 2000μg/mL |
| Captan | 133-06-2 | 2000μg/mL |
| Carbaryl | 63-25-2 | 2000μg/mL |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 2000μg/mL |
| Coumaphos | 56-72-4 | 2000μg/mL |
| Crotoxyphos | 7700-17-6 | 2000μg/mL |
| Demeton O+S | 8065-48-3 | 2000μg/mL |
| Dicrotophos | 141-66-2 | 2000μg/mL |
| Dioxathion | 78-34-2 | 2000μg/mL |
| EPN | 2104-64-5 | 2000μg/mL |
| Ethion | 563-12-2 | 2000μg/mL |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 2000μg/mL |
| Fenthion | 55-38-9 | 2000μg/mL |
| Malathion | 121-75-5 | 2000μg/mL |
| Mevinphos | 7786-34-7 | 2000μg/mL |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 2000μg/mL |
| Octamethylpyrophosphoramide | 152-16-9 | 2000μg/mL |
| Phosalone | 2310-17-0 | 2000μg/mL |
| Phosphamidon(33.4% E; 64.6% Z) | 13171-21-6 | 2000μg/mL |
| Terbufos | 13071-79-9 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb |
| Nota nome | Method 8270 |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Methods 8270, 8270C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone, captafol, captan, carbaryl, malathion, azinphos-methyl, phosalone
Product intended for laboratory use only