Descrizione
- Usable for Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- Combined with 60 cm washer-disinfector (e.g. PG 8681 or PG 8682)
- Usable for Lab Washer PLW 8683 CD
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Profondità (sistema imperiale) | 23 5/8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 60.00 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 60.00 x 90.00 x 1.50 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0 5/8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.50 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23 5/8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60.00 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 35 7/16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 90.00 cm |
| Vedi altri risultati |