Learn More
Miele Professional™ Coperchio apparecchio
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 70 x 90mm
Descrizione
Per coprire la parte superiore di una macchina
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox |
| Product Type | Coperchio |
| Colore | Acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PG 8583 CD |
| Profondità (sistema metrico) | 900 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 mm |